Learn More
SGE™ Jeringas con guía para el émbolo
Código de producto. 10655851
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Tipo de producto:
Jeringa con guía para el émbolo
Jeringa con guía para el émbolo con punta de PTFE
Longitud de la aguja (imperial):
1,96 in
2,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10655851
Marca: SGE™ 001450
El cuerpo ampliado guía al émbolo durante la inyección. Las jeringas con guía para el émbolo SGE™ son adecuadas para entornos industriales.
El cuerpo ampliado guía el émbolo durante la inyección.Las jeringas con guía para el émbolo SGE™ son adecuadas para entornos industriales.
  • El cuerpo ampliado alberga un émbolo reforzado para proporcionar una robusta jeringa de bajo volumen
  • El émbolo reforzado no se dobla cuando se tira de él hacia atrás hasta dejarlo en la posición de 100 %
  • Los cilindros de la jeringa tienen una longitud de escala de 54,1 mm y un DE de 8 mm
  • Los modelos de aguja fija pueden calentarse hasta los 70 °C.
  • Los modelos con aguja extraíble cuentan con una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para un funcionamiento sin fugas y se pueden calentar hasta los 120 °C
  • Todas las agujas son de calibre 26s, de acero inoxidable con 2 puntos biselados, tienen un DE de 0,47 mm y están alineadas con la marca de graduación del cero en el cuerpo
Información de órdenes
Ambos modelos de aguja, fijas y extraíbles, están disponibles.
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,018 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa con guía para el émbolo
Modelo 5R-GP
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Tipo de conexión Extraíble