Learn More
SGE™ Jeringas con guía para el émbolo
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Tipo de producto:
Jeringa con guía para el émbolo
Jeringa con guía para el émbolo con punta de PTFE
Longitud de la aguja (imperial):
1,96 in
2,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El cuerpo ampliado guía el émbolo durante la inyección.Las jeringas con guía para el émbolo SGE™ son adecuadas para entornos industriales.
- El cuerpo ampliado alberga un émbolo reforzado para proporcionar una robusta jeringa de bajo volumen
- El émbolo reforzado no se dobla cuando se tira de él hacia atrás hasta dejarlo en la posición de 100 %
- Los cilindros de la jeringa tienen una longitud de escala de 54,1 mm y un DE de 8 mm
- Los modelos de aguja fija pueden calentarse hasta los 70 °C.
- Los modelos con aguja extraíble cuentan con una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para un funcionamiento sin fugas y se pueden calentar hasta los 120 °C
- Todas las agujas son de calibre 26s, de acero inoxidable con 2 puntos biselados, tienen un DE de 0,47 mm y están alineadas con la marca de graduación del cero en el cuerpo
Información de órdenes
Ambos modelos de aguja, fijas y extraíbles, están disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,75 in |
| Tipo de producto | Jeringa con guía para el émbolo con punta de PTFE |
| Modelo | 10R-GP-GT |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Tipo de conexión | Extraíble |