Learn More
SGE™ Septos GC: CS
Descripción
Septos de la CS
- Septos de silicona recubiertos de PTFE para aplicaciones a baja temperatura
- Buena durabilidad y buen resellado
- Excelente resistencia a los disolventes y buena resistencia a las roturas
- Temperatura máxima: 200 °C (392 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,18 in |
| Material | Silicona recubierta de PTFE |
| Cantidad | 50/paq. |