Learn More
SGE™ Septos GC: CS
Código de producto. 10472541
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,18 in
0,37 in
0,39 in
0,43 in
0,45 in
0,5 in
0,59 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
10472541 0,59 in paquete de 48
10095260 0,39 in paquete de 50
10106830 0,45 in paquete de 50
10742572 0,18 in paquete de 50
10055430 0,43 in paquete de 50
10390321 0,37 in paquete de 50
17128015 0,5 in paquete de 48
7 options
Código de producto. 10472541
Marca: SGE™ 041829
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado específicamente para su uso en instrumentos para GC (HP) Agilent Technologies™
Septos de la CS
  • Septos de silicona recubiertos de PTFE para aplicaciones a baja temperatura
  • Buena durabilidad y buen resellado
  • Excelente resistencia a los disolventes y buena resistencia a las roturas
  • Temperatura máxima: 200 °C (392 °F)
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,59 in
Material Silicona recubierta de PTFE
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Cantidad 50/paq.