Learn More
SGE™ Septos GC: CS
Código de producto. 10106830
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,18 in
0,37 in
0,39 in
0,43 in
0,45 in
0,5 in
0,59 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. 10106830
Marca: SGE™ 041827
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado específicamente para su uso en instrumentos para GC (HP) Agilent Technologies™
Septos de la CS
  • Septos de silicona recubiertos de PTFE para aplicaciones a baja temperatura
  • Buena durabilidad y buen resellado
  • Excelente resistencia a los disolventes y buena resistencia a las roturas
  • Temperatura máxima: 200 °C (392 °F)
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,45 in
Material Silicona recubierta de PTFE
Diámetro interior (métrico) 11,5 mm
Cantidad 50/paq.