Learn More
Trajan™ Conector de columna capilar para GC: μ-Uniones de repuesto
Código de producto. 15278943
Change view
Click to view available options
Conexiones:
0,53 mm y 0,53 mm
De 0,1 a 0,32 mm y 0,1 a 0,32 mm
De 0,1 a 0,32 mm y 0,53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Conexiones unitSize
15278943 0,53 mm y 0,53 mm paquete de 5
15248943 De 0,1 a 0,32 mm y 0,53 mm paquete de 5
15258943 De 0,1 a 0,32 mm y 0,1 a 0,32 mm paquete de 5
3 options
Código de producto. 15278943
Marca: Trajan™ 073574
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las μ-uniones SilTite son fáciles de instalar y proporcionan una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas
  • Sistema de empalme de última generación para la cromatografía de gases
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Tipo μ-Uniones de repuesto
Conexiones 0,53 mm y 0,53 mm
Para utilizar con (equipo) Conector de columna capilar para GC