Learn More
Trajan™ Conector de columna capilar para GC: Empalmes de repuesto
Descripción
- Las μ-uniones SilTite proporcionan una baja masa térmic: 9 mm de longitud y < 0,5 g de masa
- Cero volumen muerto para una forma de pico optimizada
- Los empalmes de acero inoxidable químicamente desactivados proporcionan inercia al sistema
- Robusto y estable para ciclos de alta temperatura y presión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalmes de repuesto para μ-uniones SilTite |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | 0,1 to 0,25 mm de DI Primera columna con orificios de 0,4 mm y de 0,53 mm de DI Segunda columna con orificios de 0,8 mm |