Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja extraíble
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,31 in
0,34 in
0,42 in
0,53 in
Estilo de punta de aguja:
Bisel extraíble
Bisel fijo
Packungsgröße:
cada uno
paquete de 6
Beschreibung
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
- Capacidades de 10 μl a 100 ml
- Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
- Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
- Émbolos reemplazables en todos los modelos
- Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Spezifikation
Spezifikation
| Exactitud | ± 1% |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), PTFE (punta) |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para gases o líquidos para máxima inercia |
| Incluye | Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur