Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja extraíble
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
Marca: SGE™ 007250
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
- Capacidades de 10 μl a 100 ml
- Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
- Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
- Émbolos reemplazables en todos los modelos
- Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
±1% | |
25 G | |
0,31 in | |
0,47 mm | |
Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes | |
Jeringa estanca a los gases | |
Unidad | |
SGE™ | |
Bisel extraíble | |
Sí |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), PTFE (punta) | |
0,01 in | |
8 mm | |
Apto para gases o líquidos para máxima inercia | |
1,96 in | |
500R-GT | |
500 μl | |
50 mm | |
Extraíble |