Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja fija
Código de producto. 10167450
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Calibre de aguja:
22 G
25 G
26 G
Modelo:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo unitSize
10167450 50 μl 25 G 25F-GT cada uno
10229250 10 μl 26 G 10F-GT cada uno
15298443 10 μl 26 G 10F-GT paquete de 6
15208453 10 μl 26 G 10F-GT-7 cada uno
10035540 100 μl 25 G 25F-GT cada uno
10702772 250 μl 25 G 250F-GT cada uno
10106930 500 μl 25 G 500F-GT cada uno
10605093 1 mL 22 G 1MDF-GT cada uno
12780710 2,5 ml 22 G 2.5MDF-GT 1 PCS
10546772 25 μl 25 G 25F-GT cada uno
10 options
Código de producto. 10167450
Marca: SGE™ 004200
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Calibre de aguja 25 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Modelo 25F-GT
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 50 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Bisel fijo
Tipo de conexión Fijo