Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: Modelos fijos con punta Luer
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Diámetro exterior (imperial):
0,31 in
0,42 in
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
8,8 mm
10,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
- Capacidades de 10 μl a 100 ml
- Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
- Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
- Las jeringas con punta Luer y Luer-Lock™ se suministran sin agujas: hay que solicitarlas por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1% |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para gases o líquidos para máxima inercia |
| Incluye | Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Modelo | 500F-LT-GT |
| Número de punta de aguja | No se incluye la aguja |
| Cantidad | Unidad |
| Mostrar más |