Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock fijos
Código de producto. 12967536
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
10 mL
25 mL
Diámetro exterior (imperial):
0,31 in
0,42 in
0,7 in
1,06 in
Modelo:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Modelo unitSize
12967536 25 mL 1,06 in 25MDF-LL-GT cada uno
16642602 50 μl 0,31 in 50F-LL-GT cada uno
10065560 100 μl 0,31 in 100F-LL-GT cada uno
10208630 250 μl 0,31 in 250F-LL-GT cada uno
10218630 500 μl 0,31 in 500F-LL-GT cada uno
10432731 1 mL 0,31 in 1MDF-LL-GT cada uno
16692642 2,5 ml 0,42 in 2.5MDF-LL-GT cada uno
12957536 10 mL 0,7 in 10MDF-LL-GT cada uno
8 options
Código de producto. 12967536
Marca: SGE™ 009463
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Las jeringas con punta Luer y Luer-Lock™ se suministran sin agujas: hay que solicitarlas por separado
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro exterior (imperial) 1,06 in
Diámetro exterior (métrico) 27 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Temperatura máx. (imperial) 158 °F
Temperatura máxima 70 °C
Modelo 25MDF-LL-GT
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 mL
Tipo de conexión Luer Lock, fijo