Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC: Dimetilpolisiloxano
Código de producto. 12915541
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
6 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,9 μm
2,65 μm
Intervalo de temperatura:
De -30 °C a +370 °C
De -30 °C a +400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Intervalo de temperatura unitSize
12915541 10 m 0,1 mm 0,1 μm De -30 °C a +400 °C cada uno
12935541 10 m 0,53 mm 0,9 μm De -30 °C a +400 °C cada uno
12945541 6 m 0,53 mm 2,65 μm De -30 °C a +370 °C cada uno
12925541 10 m 0,53 mm 0,1 μm De -30 °C a +400 °C cada uno
4 options
Código de producto. 12915541
Marca: SGE™ 054777
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
  • Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
  • Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
  • Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
forte BPX-1 (100 % dimetilpolisiloxano)— columna no polar de 100 %polidimetilsiloxano ideal para destilación simulada en el sector del petróleo
Especificaciones
Temperatura máxima 400 °C
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria 100% dimetilpolisiloxano
Para utilizar con (aplicación) Destilación simulada
Tamaño de partículas 0,1 μm
Intervalo de temperatura De -30 °C a +400 °C
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 10 m
Material Revestimiento de poliimida
Material de embalaje BPX1
Polaridad No polar