Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX50 para GC
Código de producto. 12935561
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
30 mm
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,15 μm
0,25 μm
0,25 mm
Förpackningsstorlek
cada uno
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12935561
missing translation for 'mfr': Trajan™ 054761
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fase MS premium y bajo sangrado diseñadas para una gran variedad de métodos farmacéuticos y de la EPA
  • Columna de polaridad media
  • Inertes
  • Sangrado bajo
  • Alta temperatura
  • Ideal para una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas y EPA
Specifikationer
Temperatura máxima 350 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria 50 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
Tipo USP G3, D17
Para utilizar con (aplicación) Métodos de la EPA 604, 608, 8060 y 8081, Triazinas/herbicidas, Cribaje de medicamentos, Esteroides y una amplia variedad de aplicaciones farmacéuticas
Intervalo de temperatura 80 °C a 330/350 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material de embalaje BPX50
Polaridad Polaridad media
Recubrimiento Sílice fundido
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.