Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX50 para GC
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
30 mm
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,15 μm
0,25 μm
0,25 mm
Förpackningsstorlek
cada uno
Beskrivning
- Columna de polaridad media
- Inertes
- Sangrado bajo
- Alta temperatura
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas y EPA
Specifikationer
Specifikationer
| Temperatura máxima | 350 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | 50 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Tipo USP | G3, D17 |
| Para utilizar con (aplicación) | Métodos de la EPA 604, 608, 8060 y 8081, Triazinas/herbicidas, Cribaje de medicamentos, Esteroides y una amplia variedad de aplicaciones farmacéuticas |
| Intervalo de temperatura | 80 °C a 330/350 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering