Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC BP20 (parafina)
Descripción
Características
- Columna de parafina estándar en el sector
- Enlazada y entrecruzada
- Puede aclararse con disolvente
Aplicaciones
- Se utiliza para la separación de alcohol, ácidos libres, ácidos grasos ésteres metílicos, aromáticos, disolventes y aceites esenciales
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Unión de hidrógeno o interacciones dipolo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Polietilenglicol |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de alcohol, Ácidos libres, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis aromático, Disolventes y aceites esenciales |
| Intervalo de temperatura | 20 °C a 260/280 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Polaridad | Polar |
| Mostrar más |