Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC BP20 (parafina)
Código de producto. 15208683
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15208683 50 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15238673 30 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10742372 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12985581 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
15225263 25 m 0,53 mm 2 μm cada uno
16682612 25 m 0,53 mm 2 μm cada uno
12915591 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10360751 25 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
15228673 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
15248673 60 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10665441 50 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
12674955 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
12975581 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15288673 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
15298673 25 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15238683 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
12905591 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15218683 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10157390 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15258683 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
12766557 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
21 options
Código de producto. 15208683
Marca: SGE™ 054443
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combina una innovadora tecnología de fase y una capacidad de producción de sílice fundida única. Las columnas capilares para GC BP20 (parafina) SEG™ proporcionan soluciones de separación integrales aptas para cualquier aplicación.
Características
  • Columna de parafina estándar en el sector
  • Enlazada y entrecruzada
  • Puede aclararse con disolvente
Aplicaciones
  • Se utiliza para la separación de alcohol, ácidos libres, ácidos grasos ésteres metílicos, aromáticos, disolventes y aceites esenciales
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Tipo de funcionalidad/interacción Unión de hidrógeno o interacciones dipolo
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Polietilenglicol
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Para utilizar con (aplicación) Análisis de alcohol, Ácidos libres, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis aromático, Disolventes y aceites esenciales
Intervalo de temperatura 20 °C a 240/260 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 50 m
Polaridad Polar
Recubrimiento Sílice fundido