Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC BP20 (parafina)
Código de producto. 10665441
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10665441
Marca: SGE™ 054422
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combina una innovadora tecnología de fase y una capacidad de producción de sílice fundida única. Las columnas capilares para GC BP20 (parafina) SEG™ proporcionan soluciones de separación integrales aptas para cualquier aplicación.
Características
  • Columna de parafina estándar en el sector
  • Enlazada y entrecruzada
  • Puede aclararse con disolvente
Aplicaciones
  • Se utiliza para la separación de alcohol, ácidos libres, ácidos grasos ésteres metílicos, aromáticos, disolventes y aceites esenciales
Especificaciones
Temperatura máxima 280 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Unión de hidrógeno o interacciones dipolo
Diámetro interior (métrico) 0,22 mm
Fase estacionaria Polietilenglicol
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Para utilizar con (aplicación) Análisis de alcohol, Ácidos libres, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis aromático, Disolventes y aceites esenciales
Intervalo de temperatura 20 °C a 260/280 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 50 m
Polaridad Polar
Recubrimiento Sílice fundido