Learn More
Trajan™ Columnas capilares para GC BP10 (1701)
Descripción
- Columna altamente inerte
- Sangrado bajo
- Puede aclararse con disolvente
- Ideal para los métodos EPA 608 y 8081, pesticidas, herbicidas y productos farmacéuticos
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280/300 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 0,22 mm |
| Fase estacionaria | 14 % cianopropilfenilopolisiloxano |
| Tipo USP | G46 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis medioambiental (métodos EPA 608 y 8081), Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico |
| Intervalo de temperatura | De - 20 °C a + 280/300 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Material de embalaje | Forte™ BP10 (1701) |
| Polaridad | Moderadamente polar |
| Mostrar más |