Learn More
Trajan™ Jeringas XCHANGE eVol™
Código de producto. 12977586
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
1 ml
Cantidad:
1 paq.
3/paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
12977586 100 μl 1 paq. cada uno
13467878 1 ml 1 paq. 1 PCS
12947596 100 μl 3/paq. paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12977586 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 2910029
Las jeringas analíticas XCHANGE™ se pueden cambiar rápida y fácilmente, lo que permite que se usen con líquidos y métodos individuales, a la vez que se evita la posible contaminación cruzada de los reactivos.
  • Dispositivo de manipulación de líquidos independiente del usuario
  • Reducción de la necesidad repeticiones de análisis
  • Las jeringas se cambian de forma rápida y sencilla
  • Piezas de repuesto disponibles
Especificaciones
Calibre de aguja 25 G
Para utilizar con (aplicación) Procedimiento de manipulación de líquidos
Longitud (imperial) 1,9 in
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa eVol™
Cantidad 1 paq.
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja bisel