Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Descripción
- Contaminación cruzada de jeringa más baja
- Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
- Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Recubrimiento de la aguja: Ultrasuave |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,009 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,24 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,024 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Incluye | Revestimiento ultrasuave |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,24 in |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
| Mostrar más |