Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Código de producto. 13137946
Click to view available options
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,11 mm
0,24 mm
Incluye:
Revestimiento hidrófilo ultrasuave
Revestimiento hidrófobo ultrasuave
Revestimiento ultrasuave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13137946
Marca: Trajan™ 0355612
Mejora la sensibilidad del análisis de MS con la reducción de la interacción de muestras no específicas y el aumento de la recuperación de analitos.
  • Contaminación cruzada de jeringa más baja
  • Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,004 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,024 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Incluye Revestimiento hidrófilo ultrasuave
Longitud de la aguja (imperial) 2,24 in
Tipo de producto Jeringa para muestreadores automáticos GC
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) De 10 to 50 μl
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Thermo RSH Diamond