Learn More
Trajan™ Agujas GC Diamond para jeringas manuales de 100 a 500 μl
Código de producto. 15298583
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
25 G
Incluye:
Revestimiento hidrófilo ultrasuave
Revestimiento hidrófobo ultrasuave
Revestimiento ultrasuave
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Incluye unitSize
15298583 25 G Revestimiento hidrófilo ultrasuave cada uno
13177916 23 G Revestimiento hidrófilo ultrasuave cada uno
13117926 23 G Revestimiento hidrófobo ultrasuave cada uno
13107926 25 G Revestimiento hidrófobo ultrasuave cada uno
13147926 25 G Revestimiento ultrasuave cada uno
13157926 23 G Revestimiento ultrasuave cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15298583 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0355312
El diseño de aguja extraíble garantiza que los niveles de contaminación cruzada se reduzcan incluso a niveles más bajos que los de las mejores jeringas de aguja fija disponibles. Las agujas GC Diamond Trajan Scientific and Medical™ para las jeringas manuales de 100 a 500 μl están preparadas para MS y diseñadas para mejorar la sensibilidad de sus resultados de MS.
Mejorar la sensibilidad de su análisis de MS:
  • Contaminación cruzada de jeringa más baja
  • Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior (imperial) 0,007 in
Diámetro exterior (imperial) 0,0196 in
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,49 mm
Incluye Revestimiento hidrófilo ultrasuave
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja GC
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Jeringa manual (de 100 a 500 μl)