Learn More
Trajan™ Agujas GC Diamond para jeringas manuales de 10 a 50 μl
Descripción
Mejorar la sensibilidad de su análisis de MS:
- Contaminación cruzada de jeringa más baja
- Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
- Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,0043 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,45 mm |
| Incluye | Revestimiento hidrófilo ultrasuave |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja GC |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa manual (de 10 a 50 μl) |