Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Código de producto. p-4682042
Change view
Click to view available options
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,11 mm
0,24 mm
Incluye:
Revestimiento hidrófilo ultrasuave
Revestimiento hidrófobo ultrasuave
Revestimiento ultrasuave
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior de la aguja (métrico) Incluye unitSize
13127936 0,24 mm Revestimiento hidrófilo ultrasuave cada uno
13147936 0,11 mm Revestimiento hidrófilo ultrasuave cada uno
13157936 0,24 mm Revestimiento hidrófobo ultrasuave cada uno
13177936 0,11 mm Revestimiento hidrófobo ultrasuave cada uno
13187936 0,24 mm Revestimiento ultrasuave cada uno
13107946 0,11 mm Revestimiento ultrasuave cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13127936 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0355510
Mejora la sensibilidad del análisis de MS con la reducción de la interacción de muestras no específicas y el aumento de la recuperación de analitos.
  • Garantiza que la contaminación cruzada se reduzca a niveles más bajos que en las mejores jeringas de aguja fija disponibles. En caso de daño en la aguja, las agujas Diamond MS proporcionan una alternativa rentable a la compra de una jeringa completa de aguja fija.
  • Las agujas ultrasuaves reducen la interacción no específica entre la muestra y la aguja. 
  • Reducen aún más las interacciones de las muestras con una aguja con recubrimiento hidrófobo o hidrófílo
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0094 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,24 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,024 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Incluye Revestimiento hidrófilo ultrasuave
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa para muestreadores automáticos GC
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) De 10 to 50 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) CTC PAL