Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Descripción
- Garantiza que la contaminación cruzada se reduzca a niveles más bajos que en las mejores jeringas de aguja fija disponibles. En caso de daño en la aguja, las agujas Diamond MS proporcionan una alternativa rentable a la compra de una jeringa completa de aguja fija.
- Las agujas ultrasuaves reducen la interacción no específica entre la muestra y la aguja.
- Reducen aún más las interacciones de las muestras con una aguja con recubrimiento hidrófobo o hidrófílo
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,024 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Incluye | Revestimiento hidrófilo ultrasuave |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
| Cantidad | Unidad |
| Mostrar más |