Learn More
Trajan™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing
Código de producto. 10340661
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,002 in
0,005 in
0,006 in
0,008 in
0,25 mm
0,012 in
0,020 in
0,53 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,007 in, 0,19 mm
0,008 in, 0,22 mm
0,01 in, 0,3 mm
0,01 in, 0,36 mm
0,01 in, 0,363 mm
0,014 in, 0,363 mm
0,016 in, 0,43 mm
0,026 in, 0,68 mm
0,03 in, 0,68 mm
Longitud global (imperial):
6,56 ft
6,6 ft
16,4 ft
32,8 ft
82 pies
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
25 metros
5 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (imperial) unitSize
10340661 0,008 in 0,01 in, 0,36 mm 16,4 ft cada uno
15228813 0,008 in 0,01 in, 0,36 mm 6,56 ft 2 metros
15298803 0,005 in 0,008 in, 0,22 mm 16,4 ft 5 metros
15218813 0,005 in 0,014 in, 0,363 mm 6,56 ft 2 metros
15238803 0,002 in 0,007 in, 0,19 mm 6,56 ft 2 metros
15288803 0,005 in 0,008 in, 0,22 mm 6,56 ft 2 metros
15238813 0,012 in 0,016 in, 0,43 mm 6,56 ft 2 metros
12955751 0,012 in 0,016 in, 0,43 mm 16,4 ft 5 metros
15288813 0,020 in 0,026 in, 0,68 mm 6,56 ft 2 metros
15298813 0,006 in 0,01 in, 0,3 mm 16,4 ft 5 metros
15248813 0,012 in 0,016 in, 0,43 mm 82 pies 25 metros
10218580 0,020 in 0,026 in, 0,68 mm 16,4 ft cada uno
10781802 0,012 in 0,016 in, 0,43 mm 16,4 ft cada uno
12945751 0,008 in 0,01 in, 0,36 mm 16,4 ft 5 metros
15258853 0,020 in 0,026 in, 0,68 mm 82 pies 25 metros
11997754 0,25 mm 0,01 in, 0,363 mm 6,6 ft cada uno
15248853 0,53 mm 0,03 in, 0,68 mm 32,8 ft 10 metros
17 options
Código de producto. 10340661
Marca: Trajan™ 064050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esencial para mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento. El tubo capilar de sílice fundida desactivada con metilo Trajan Scientific and Medical™ es químicamente inerte y térmicamente estable hasta 380 °C.
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
  • Desactivada con metilo para su uso con hidrocarburos (pentano, hexano, heptano, isooctano, aromáticos y disolventes mixtos y disolventes de n-parafinas o clorados)
  • Rendimiento probado individualmente en tubos de 30 m de longitud, a partir de los que se preparan los tubos de longitudes más cortas
  • Ideales para biotecnología
Especificaciones
Tipo Tubos capilares
Para utilizar con (aplicación) Ideales para biotecnología y disolventes orgánicos y acuosos
Diámetro interior (imperial) 0,008 in
Diámetro exterior (imperial) 0,01 in, 0,36 mm
Diámetro interior (métrico) 0,22 mm
Longitud global (imperial) 16,4 ft
Longitud global (métrico) 5 m
Material Sílice fundido
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 716 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 380 °C