Learn More
Trajan™ Jeringa de aguja extraíble CTC PAL
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñada específicamente para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,37 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos para HPLC |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Estilo de punta de aguja | LC |