Learn More
Trajan™ CTC PAL HPLC Fixed Needle Autosampler Syringe
Descripción
- Jeringas resistentes a las altas temperaturas para aplicaciones headspace con temperaturas de hasta 150 °C
- Con opción de cerrar el émbolo de PTFE para un funcionamiento más sencillo y a prueba fugas: adecuado para muestras de líquidos y gases, con émbolos reemplazables
- Las especificaciones de las jeringas se ajustan exactamente a los soportes de CTC para garantizar un ajuste adecuado y un funcionamiento fiable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,17 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
| Tipo de producto | estanco a los gases |
| Modelo | 25F-CTC-GT-LC |
| Volumen (métrico) | 25 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |