Learn More
SGE™ Revestimientos ConnectTite™ para sistemas de GC Shimadzu™
Descripción
- En esta serie hay artículos para cubrir todas las aplicaciones posibles y la distintas marcas/modelos de instrumental más conocidas
- Los artículos de esta sería cubre son aptos para las técnicas de vaporización y de inyección fría en columna
- Los revestimientos de entrada garantizan que la muestra se transfiera sin pérdidas desde la jeringa a la columna
- 5 mm de DE, 3,4 mm de DI; 95 mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 9,5 cm |
| Product Type | Revestimiento estándar Connectite |
| Diámetro interior (métrico) | 0,34 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,5 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Shimadzu 2010 |