Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Columna de polaridad media
- Ideal para análisis de confirmación
- Alta temperatura
- Sangrado bajo
- Ideal para drogas, productos farmacéuticos, HAP, pesticidas y herbicidas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Tipo USP | G42 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico, Hidrocarburos aromáticos policinucleares |
| Tamaño de partículas | 0,25 μm |
| Intervalo de temperatura | 10 °C a 330/360 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad media |