Learn More
SGE™ Columna capilar (WAX) BP20
Código de producto. p-306828
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15278673 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
12935591 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
12664955 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12965581 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12995581 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15248683 60 m 0,53 mm 1 μm cada uno
6 options
Código de producto. 15278673
Marca: SGE™ 054439
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columna WAX estándar en el sector
  •  Fase de polietilenglicol muy polar (PEG)
  • Entrecruzada para mayor estabilidad y un mejor lavado
  • También es ideal para uso con xileno o isómeros aromáticos
  • película de 0,1 a 1 μ de grosor: de 20 ° A 260/280 °C
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Polietilenglicol
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Cetonas, Análisis de aldehídos, Análisis de aromatícos
Tamaño de partículas 1 μm
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar