Learn More
SGE™ Columna capilar (WAX) BP20
Descripción
- Fase de polietilenglicol muy polar (PEG)
- Entrecruzada para mayor estabilidad y un mejor lavado
- También es ideal para uso con xileno o isómeros aromáticos
- película de 0,1 a 1 μ de grosor: de 20 ° A 260/280 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | Polietilenglicol |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, Cetonas, Análisis de aldehídos, Análisis de aromatícos |
| Tamaño de partículas | 1 μm |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polar |