Learn More
SGE™ Columna capilar BP1
Descripción
- 100 % dimetilpolisiloxano
- Fase de sangrado extremadamente bajo con un límite de temperatura alto de 320/340 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 320/340 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |