Learn More
SGE™ Columna capilar BP1
Descripción
- 100 % dimetilpolisiloxano
- Fase de sangrado extremadamente bajo con un límite de temperatura alto de 320/340 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | 100% dimetilpolisiloxano |
| Para utilizar con (aplicación) | Hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas |
| Tamaño de partículas | 0,25 μm |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 340/360 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Polaridad | No polar |