Learn More
SGE™ Columna capilar BP1
Código de producto. 15208643
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15208643 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15278623 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
15248633 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15248713 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
4 options
Código de producto. 15208643
Marca: SGE™ 054090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fase no polar estándar en el sector adecuada para cualquier análisis rutinario
  • 100 % dimetilpolisiloxano
  • Fase de sangrado extremadamente bajo con un límite de temperatura alto de 320/340 °C
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria 100% dimetilpolisiloxano
Para utilizar con (aplicación) Hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas
Tamaño de partículas 1 μm
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 340/360 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar