Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático
Código de producto. p-185366
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Tipo de conexión:
Con émbolo, adaptador de repetición
Extraíble
Fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Para utilizar con (equipo):
Automuestreadores Varian 8035, 8100 y 8200 GC
Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC ASD200 y AS80, y triPlus
Jeringa para muestreador automático GC Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC AS200 y AS800
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Tipo de conexión unitSize Para utilizar con (equipo)
10214942 1 μl 23 G Con émbolo, adaptador de repetición cada uno -
10452561 0,5 μl 23 G Extraíble cada uno Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs
10611813 5 μl 26 G Fijo cada uno PerkinElmer Autosystem
10143402 5 μl 23 G Fijo cada uno PerkinElmer Autosystem
10033662 5 μl 26 G Fijo cada uno Jeringa para muestreador automático GC Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC AS200 y AS800
10245799 5 μl 23 G Fijo cada uno Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs
10577922 10 μl 26 G Extraíble cada uno Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs
10380611 10 μl 23 G Extraíble cada uno Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs
10316772 10 μl 25 G Extraíble cada uno Automuestreadores Varian 8035, 8100 y 8200 GC
10431031 10 μl 26 G Fijo cada uno Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC ASD200 y AS80, y triPlus
15208473 10 μl 26 G Extraíble cada uno Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC ASD200 y AS80, y triPlus
11 options
Código de producto. 10214942
Marca: Trajan™ 000553
Sustituya las jeringas para Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ y mucho más
Las agujas de jeringa son de punta cónica a menos que se indique lo contrario.
Order Info
Hay disponibles jeringas adicionales para otros muestreadores automáticos, de los fabricantes aquí indicados, además de jeringas para instrumentos Unicam™, Waters™ y Siemens™. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Specifications
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (émbolo)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,7 in
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 1BR-7-RAX
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 1 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Con émbolo, adaptador de repetición