Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático
Código de producto. 15208473
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Tipo de conexión:
Con émbolo, adaptador de repetición
Extraíble
Fijo
Para utilizar con (equipo):
Automuestreadores Varian 8035, 8100 y 8200 GC
Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC ASD200 y AS80, y triPlus
Jeringa para muestreador automático GC Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC AS200 y AS800
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Tipo de conexión Para utilizar con (equipo) unitSize
15208473 10 μl 26 G Extraíble Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC ASD200 y AS80, y triPlus cada uno
10214942 1 μl 23 G Con émbolo, adaptador de repetición - cada uno
10452561 0,5 μl 23 G Extraíble Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs cada uno
10611813 5 μl 26 G Fijo PerkinElmer Autosystem cada uno
10143402 5 μl 23 G Fijo PerkinElmer Autosystem cada uno
10033662 5 μl 26 G Fijo Jeringa para muestreador automático GC Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC AS200 y AS800 cada uno
10245799 5 μl 23 G Fijo Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs cada uno
10577922 10 μl 26 G Extraíble Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs cada uno
10380611 10 μl 23 G Extraíble Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs cada uno
10316772 10 μl 25 G Extraíble Automuestreadores Varian 8035, 8100 y 8200 GC cada uno
10431031 10 μl 26 G Fijo Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC ASD200 y AS80, y triPlus cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15208473 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 002993
Sustituya las jeringas para Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ y mucho más
Las agujas de jeringa son de punta cónica a menos que se indique lo contrario.
Información de órdenes
Hay disponibles jeringas adicionales para otros muestreadores automáticos, de los fabricantes aquí indicados, además de jeringas para instrumentos Unicam™, Waters™ y Siemens™. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (imperial) 3,15 in
Longitud de la aguja (imperial) 3,14 in
Longitud (métrico) 80 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10R-C/T-8/0.47C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC ASD200 y AS80, y triPlus
Tipo de conexión Extraíble