Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja fija con punta cónica de 42 mm, 5 μl
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Jeringas codificadas por colores por volumen
- Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | No estanco a los gases |
| Calibre de aguja | De 23 a 26 g |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63/0,47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud (métrico) | 42 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | Pack de 6 5F-AG-0.63/0.47C |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 42 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Mostrar más |