Learn More
SGE™ Empalmes de reducción cortos de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 %
Código de producto. 10773714
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,04 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10773714 0,04 cm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10773714
Marca: SGE™ 073109
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
  • Temperatura máxima: 300 °C (572 °F)
  • Se debe volver a apretar después de los ciclos de temperatura iniciales
  • No se puede reutilizar
  • Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
  • Estilo de cuerpo de empalme corto para adaptarse a las tuercas capilares del inyector/detector HP de Agilent Technologies™
Especificaciones
Tipo Empalme de reducción
Diámetro (imperial) interior 0,04 in
Para utilizar con (aplicación) GC
Longitud (métrico) 0,74 cm
Anchura (imperial) 0,12 in
Anchura (métrico) 0,32 cm
Material 15 % grafito/85 % vespel
Diámetro interior (métrico) 0,04 cm