Learn More
Trajan™ Jeringas con émbolo en aguja de 0,5 μl
Descripción
- El émbolo llega hasta la punta de la aguja
- La muestra se almacena en la aguja, sin entrar en contacto con el vidrio
- Se recomienda su uso cuando el volumen de la muestra sea inferior a 1000 ml (1 μl)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,003 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,1 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,75 in |
| Mostrar más |