Learn More
Trajan™ Jeringas con émbolo en aguja de 0,5 μl
Código de producto. 10588302
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,23 mm
0,63 mm
Longitud de la aguja (métrico):
70 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior de la aguja (métrico) Longitud de la aguja (métrico) unitSize
10588302 0,63 mm 70 mm cada uno
10402181 0,23 mm 75 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10588302
Marca: Trajan™ 033057
Las jeringas NanoVolume SGE están diseñadas para inyectar hasta 50 nl con gran exactitud y precisión
  • El émbolo llega hasta la punta de la aguja
  • La muestra se almacena en la aguja, sin entrar en contacto con el vidrio
  • Se recomienda su uso cuando el volumen de la muestra sea inferior a 1000 ml (1 μl)
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,003 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,1 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Émbolo de repuesto
Modelo 0.5BR-7
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 70 mm
Estilo de punta de aguja Cono