Learn More
Trajan™ Empalmes de 0,125 pulgadas
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma un sello fiable
- Reutilizable
- El material liso forma un agarre suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Casquillo GC |
| Diámetro (imperial) interior | 1,9 cm (1 x 8 pulg) |
| Longitud (métrico) | 6,6 mm |
| Anchura (métrico) | 6,4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 1,9 cm (1 x 8 pulg) Conectores |
| Material | Grafito |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 3,175 mm |