missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGC-CBP30, MedChemExpress

Código de producto. 16482917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482917 50 mg 50 miligramos
16496848 10 mg 10 miligramos
16429397 5 mg 5 miligramos
16416956 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482917

Marca: Medchem Express HY15826

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SGC-CBP30 is a potent and highly selective CBP/p300 bromodomain (Kds of 21 nM and 32 nM for CBP and p300, respectively) inhibitor, displaying 40-fold selectivity over the first bromodomain of BRD4 [BRD4(1)] bound. SGC-CBP30 strongly reduces secretion of IL-17A in Th17 cells and has anti-inflammatory effects.

SGC-CBP30 is a potent and highly selective CBP/p300 bromodomain (Kds of 21 nM and 32 nM for CBP and p300, respectively) inhibitor, displaying 40-fold selectivity over the first bromodomain of BRD4 [BRD4(1)] bound. SGC-CBP30 strongly reduces secretion of IL-17A in Th17 cells and has anti-inflammatory effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SGC-CBP30
CAS 1613695-14-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H33ClN4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (60.90 mM)
SMILES C[C@H](N1CCOCC1)CN2C(CCC3=CC=C(OC)C(Cl)=C3)=NC4=CC(C5=C(C)ON=C5C)=CC=C42
Peso molecular (g/mol) 509.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.04
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.