missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SFRS12 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15735941 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15735941 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15735941

Marca: Invitrogen™ PA558051

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KQVGEVKFVR MAGDETQPTR FAFVEFADQN SVPRALAFNG VMFGDRPLKI NHSNNAIVKP PEMTPQAAAK ELEEVMKRV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

SFRS12 belongs to the superfamily of serine/arginine-rich splicing factors. It modulates splice site selection by regulating the activities of other SR proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SFRS12
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SREK1
N.º de referencia del gen Q8WXA9
Alias de gen 8430401B01; AI450757; AI462342; serine/arginine-rich splicing factor 12; serine/arginine-rich-splicing regulatory protein 86; serine-arginine-rich splicing regulatory protein 508; serine-arginine-rich splicing regulatory protein 86; serine-arginine-rich-splicing regulatory protein 86; SFRS12; Splicing factor, arginine/serine-rich 12; splicing regulatory glutamic acid and lysine rich protein 1; splicing regulatory glutamic acid/lysine-rich protein 1; splicing regulatory glutamine/lysine-rich protein 1; Splicing regulatory protein 508; Srek1; SR-related protein of 86 kDa; SRrp508; Srrp86; Srsf12
Símbolos de los genes SREK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SFRS12. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96907).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140890
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.