missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SFRS10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13494707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13494707 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13494707

Marca: Invitrogen™ PA530170

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: JurKat. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Zebrafish (84%), Xenopus laevis (95%), Pig (100%), Chicken (99%), Sheep (99%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

SFRS10 contains 1 RRM (RNA recognition motif) domain and belongs to the splicing factor SR family. It is a sequence-specific RNA-binding protein which participates in the control of pre-mRNA splicing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SFRS10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica TRA2B
N.º de referencia del gen P62995, P62996, P62997
Alias de gen 5730405G21Rik; D16Ertd266e; Htra2-beta; PPP1R156; protein phosphatase 1, regulatory subunit 156; RA301; serine/arginine-rich splicing factor 10; SFRS10; SIG-41; Silg41; Silica-induced gene 41 protein; similar to splicing factor, arginine/serine-rich 10 (transformer 2 homolog, Drosophila); splicing factor, arginine/serine-rich 10; splicing factor, arginine/serine-rich 10 (transformer 2 homolog, Drosophila); splicing factor, arginine/serine-rich, 10; SRFS10; Srsf10; TRA-2 beta; Tra2b; TRA2beta; TRA2-beta; TRAN2B; transformer 2 beta homolog; transformer 2 beta homolog (Drosophila); transformer-2 protein homolog B; Transformer-2 protein homolog beta; zgc:56612
Símbolos de los genes TRA2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human TRA2B. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117259, 20462, 6434
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.