Descripción
The SFPQ antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SFPQ. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SFPQ antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SFPQ |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1G4A5 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 6421 |
| Mostrar más |