missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SF3B2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Produktkod. 16887623 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
150 μL
20 μL
Förpackningsstorlek
150 microlitros
20 microlitros
Produktkod. Cantidad unitSize
16887623 20 μL 20 microlitros
16877623 150 μL 150 microlitros
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16887623

Marke: Proteintech 109191AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SF3b is a U2 snRNP-associated protein complex essential for spliceosome assembly. SF3b contains the spliceosomal proteins SAP 49, SAP 130, SAP 145, and SAP 155. SAP 130, SAP 145, and SAP 155 are present in a protein complex in HeLa nuclear extracts and associate with one another. While SAP 155 and SAP 130 interact with each other (directly or indirectly) within this complex, SAP 49 and SAP 145 are known to interact directly with each other. Unexpectedly, the SAP 49-SAP 145 protein-protein interaction requires the amino-terminus of SAP 49, which contains two RNA-recognition motifs. The observation that SAP 49 and SAP 145 interact directly with both U2 snRNP and the pre-mRNA suggests that this protein complex plays a role in tethering U2 snRNP to the branch site.

Spezifikation

Antígeno SF3B2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SF3B2
N.º de referencia del gen Q13435
Alias de gen SAP 145, SAP145, SF3B145, SF3b150, SF3B2, Splicing factor 3B subunit 2
Símbolos de los genes SF3B2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SF3B2 Fusion Protein Ag1009
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10992
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.