missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene belongs to a group of vacuolar protein sorting (VPS) genes. The encoded protein is a component of a large multimeric complex, termed the retromer complex, involved in retrograde transport of proteins from endosomes to the trans-Golgi network. The close structural similarity between the yeast and human proteins that make up this complex suggests a similarity in function. Expression studies in yeast and mammalian cells indicate that this protein interacts directly with VPS35, which serves as the core of the retromer complex.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SF3B1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.47 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SF3B1 |
| N.º de referencia del gen | O75533 |
| Alias de gen | PRP10, PRPF10, SAP 155, SAP155, SF3B1, SF3b155, Splicing factor 3B subunit 1 |
| Símbolos de los genes | SF3B1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?