missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SF3A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SF3A2 |
|---|---|
| Concentración | 0.21 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16874834
|
Proteintech
15596-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16864834
|
Proteintech
15596-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes subunit 2 of the splicing factor 3a protein complex. The splicing factor 3a heterotrimer includes subunits 1, 2 and 3 and is necessary for the in vitro conversion of 15S U2 snRNP into an active 17S particle that performs pre-mRNA splicing. Subunit 2 interacts with subunit 1 through its amino-terminus while the single zinc finger domain of subunit 2 plays a role in its binding to the 15S U2 snRNP. Subunit 2 may also function independently of its RNA splicing function as a microtubule-binding protein.Especificaciones
| SF3A2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q15428, Q62203, Q6AXT8 | |
| 20222, 299620, 8175 | |
| SF3A2 Fusion Protein Ag7953 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SF3A2 |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| PRP11, PRPF11, SAP 62, SAP62, SF3A2, SF3a66, Splicing factor 3A subunit 2 | |
| SF3A2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto