missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Antibody (SF1/8150R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20254-20ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Monoclonal antibody specifically detects SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| AD4BPSTF-1, Adrenal 4-binding protein, ELP, FTZ1adrenal 4 binding protein, FTZF1nuclear receptor AdBP4, Fushi tarazu factor homolog 1, Nuclear receptor subfamily 5 group A member 1, nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1, SF-1POF7, SF1steroidogenic factor 1, Steroid hormone receptor Ad4BP, steroidogenic factor-1 | |
| Recombinant fragment (around aa200-400) of human SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 20 μg | |
| Cell Biology | |
| 2516 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SF1/8150R | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido